분석
98%
양식
solid
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 8
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
182 °C (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc2ocnc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
InChI key
BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)