주요 문서
ALD00570
Sigma-Aldrich
1-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane
racemic version, 95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩266,438
₩266,438
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩266,438
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11F3O2S
Molecular Weight:
276.27
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
₩266,438
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
애플리케이션
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers for the “any-stage” installation of small, strained ring systems.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)