주요 문서
ALD00238
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoropropylsulfinate
동의어(들):
Baran TFPS-Na Reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩754,754
₩754,754
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩754,754
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H4F3NaO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
184.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩754,754
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
SMILES string
O=S(CCC(F)(F)F)[O-].[Na+]
InChI
1S/C3H5F3O2S.Na/c4-3(5,6)1-2-9(7)8;/h1-2H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
DVCULODZLVVYHT-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Radical-Based Regioselective C–H Functionalization of Electron-Deficient Heteroarenes: Scope; Tunability; and Predictability
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.