주요 문서
ALD00130
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩313,737
₩313,737
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩313,737
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7FO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
190.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩313,737
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
refractive index
n/D 1.154
density
1.339 g/L at 25 °C
SMILES string
FS(C1=CC=C(OC)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI key
QHEMDSDRFAIOOU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach for the usage of amides and phosphate groups as linkers.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)