주요 문서
ALD00036
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenesulfonyl fluoride
95%
동의어(들):
4-Nitrobenzenesulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩149,002
₩149,002
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩149,002
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4SO2F
CAS Number:
Molecular Weight:
205.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩149,002
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
mp
75-80 °C
78-80 °C (lit.)
SMILES string
FS(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H4FNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
InChI key
HRLAPUHJWRZEIC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)