분석
≥95%
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=NN=NC(C(OCC)=O)=C1
InChI
1S/C9H11N3O4/c1-3-15-8(13)6-5-7(11-12-10-6)9(14)16-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
WSXMBZCJYIARRQ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Inverse electron demand Diels-Alder reactions enable total synthesis of natural products with heteroaromatic ring systems.
관련 콘텐츠
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.