주요 문서
ALD00098
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(methoxycarbonyl)-1,2,4,5-tetrazine
동의어(들):
Dimethyl 1,2,4,5-tetrazine-3,6-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩576,520
₩576,520
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩576,520
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
198.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩576,520
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
양식
crystals
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C1=NN=C(C(OC)=O)N=N1)OC
InChI
1S/C6H6N4O4/c1-13-5(11)3-7-9-4(10-8-3)6(12)14-2/h1-2H3
InChI key
QODPSGGFQFBWME-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Tetrazine has shown to be a versatile building block as a substrate in inverse elecron demand hetero Diels-Alder reactions. The Boger group has reported this powerful approach in the synthesis of alkaloids.
관련 제품
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.