주요 문서
A55802
Sigma-Aldrich
2-Amino-9-fluorenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
powder
mp
157-160 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H9NO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H,14H2
InChI key
SJODITPGMMSNRF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)