분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
66-70 °C/23 mmHg (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-7H2
InChI key
WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
116.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)