139505
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
97%
동의어(들):
1-Methyl-2-(2-aminoethyl)pyrrolidine, 1-Methyl-2-pyrrolidineethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethylamine, 2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethan-1-amine, 2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine, 2-(N-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, N-Methyl-2-(2-aminoethyl)pyrrolidine
크기 선택
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4684 (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CN1CCCC1CCN
InChI
1S/C7H16N2/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI key
PNHGJPJOMCXSKN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
149.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65 °C - closed cup