주요 문서
A51203
Sigma-Aldrich
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11N3
CAS Number:
Molecular Weight:
161.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
powder or crystals
mp
220-223 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1cc2nc(N)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C9H11N3/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)12-9(10)11-7/h3-4H,1-2H3,(H3,10,11,12)
InChI key
YPFQISHSXCFZMU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)