주요 문서
A79507
Sigma-Aldrich
3-Aminorhodanine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩103,226
₩103,226
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩103,226
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H4N2OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩103,226
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
solid
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES string
NN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C3H4N2OS2/c4-5-2(6)1-8-3(5)7/h1,4H2
InChI key
ZBUUHLDYMKTVLT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
N E Madadi et al.
Bollettino chimico farmaceutico, 130(4), 124-127 (1991-04-01)
Two series of hydrazones were prepared by condensation of various aldehydes with 2-aminorhodanine (series 1) and 2-hydrazino-2-imidazoline (series 2). These compounds showed interesting antiparasitic activities against amoeba, trichomonas, leishmania and plasmodium.