주요 문서
96744
Sigma-Aldrich
Fmoc-Homoser(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα-Fmoc-O-trityl-L-homoserine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H33NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
583.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
crystals
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
불순물
may contain ≤15 wt. % Ethanol
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H33NO5/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
InChI key
QUTREFXHXPNEJN-DHUJRADRSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)