주요 문서
95517
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butanol
technical, ≥85% (as solvent-free, GC)
동의어(들):
Tetramethylene bromohydrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2.5 G
₩249,589
₩249,589
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2.5 G
₩249,589
About This Item
Linear Formula:
BrCH2CH2CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
153.02
Beilstein:
1839430
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩249,589
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
grade
technical
분석
≥85% (as solvent-free, GC)
양식
liquid
작용기
bromo
hydroxyl
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCCCCBr
InChI
1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
InChI key
SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
contains varying amounts of tetrahydrofuran as solvent
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
44.6 °F
Flash Point (°C)
7 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Xiang Xie et al.
Scientific reports, 7(1), 15735-15735 (2017-11-18)
The influence of the linking group between the phosphoryl and bridging moieties in phosphoryl-containing task-specific ionic liquids (TSILs) on the extraction of uranyl ions was experimentally and theoretically investigated. A novel phosphoramidate-based TSIL with an amine group as the linking