주요 문서
670855
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-pentanol
technical, ≥80% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩130,834
₩130,834
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩130,834
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
167.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩130,834
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
grade
technical
Quality Level
분석
≥80% (GC)
refractive index
n20/D 1.482
작용기
bromo
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCCCCBr
InChI
1S/C5H11BrO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
InChI key
WJVQJXVMLRGNGA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
104.0 - 122.0 °F
Flash Point (°C)
40 - 50 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tian Hua et al.
Cell, 180(4), 655-665 (2020-02-01)
Human endocannabinoid systems modulate multiple physiological processes mainly through the activation of cannabinoid receptors CB1 and CB2. Their high sequence similarity, low agonist selectivity, and lack of activation and G protein-coupling knowledge have hindered the development of therapeutic applications. Importantly