주요 문서
94589
Sigma-Aldrich
Methanedisulfonic acid dipotassium salt
≥99.0% (T)
동의어(들):
Potassium methanedisulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2(SO3K)2
CAS Number:
Molecular Weight:
252.35
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
94589 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥99.0% (T)
양식
solid
불순물
≤1% water
작용기
sulfonic acid
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O6S2.2K/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H,2,3,4)(H,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI key
JSXPCVUETJIQHE-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jana Eisermann et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(3), 1152-1159 (2019-01-09)
We characterize the influence of the ionic ratio on the dynamic self-assembly process involving a macrocyclic tetraimidazolium molecular box and small dianionic salts into highly defined, colloid-like ionic clusters in solution, called ionoids. Based on our studies utilizing dynamic light