주요 문서
93786
Sigma-Aldrich
(R)-2-Aminooctane
≥98.0% (GC)
동의어(들):
(R)-2-Octylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CH(NH2)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
129.24
Beilstein:
1719320
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
SMILES string
CCCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m1/s1
InChI key
HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.8 °F
Flash Point (°C)
51 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)