주요 문서
18241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methylbutane
≥97.0% (GC)
동의어(들):
(R)-(−)-3-Methyl-2-butylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩119,364
5 G
₩415,846
₩119,364
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩119,364
5 G
₩415,846
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
87.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩119,364
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥97.0% (GC)
광학 활성
[α]/D −5.5±1°, neat
density
0.75 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CC(C)[C@@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m1/s1
InChI key
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
<69.8 °F
Flash Point (°C)
< 21 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)