935123
Infrared Ag2S quantum dots
λmax, 800 nm, 10 mg/mL in DMF
동의어(들):
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Silver based core type QDs
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
>= 4 (peak/valley ratio)
Quality Level
양식
liquid
농도
10 mg/mL in DMF
직경
<15 nm
λmax
≤70 nm (FWHM)
800 nm
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
InChI key
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
135.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.