주요 문서
933635
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 4WF, PTFE Coated
동의어(들):
Wafer Tweezers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩149,916
₩149,916
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩149,916
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
₩149,916
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
특이성
Style 4WF, PTFE Coated
Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle.
애플리케이션
Wafer tweezer, Style 4WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)