주요 문서
933457
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 20 mm
동의어(들):
Metal Discs
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩218,124
₩218,124
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩218,124
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
₩218,124
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
디스크 직경
20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy. Diameter: 20MM.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)