The ITO coating thickness of product 917311 is 300 nm.
917311
Indium tin oxide coated PEN
with 0% transparent Pt, L × W × thickness 9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm, sheet resistance 5 Ω/sq
동의어(들):
ITO coated polyethylene naphthalate with sputtered Pt layer, ITO-PEN with sputtered Pt layer, PECF-CAT
크기 선택
About This Item
추천 제품
material
substrate (Polyethylene naphlalate (PEN) film (one side coated))
Quality Level
설명
with 0% transparent Pt
(Catalyst material: Pt/Ti alloy)
시트 저항성
5 Ω/sq
길이 × 너비 × 두께
9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm
투과
0% (non-transparent)
애플리케이션
This product can be used for rapid fabrication of flexible Perovskite solar cells and flexible dye-sensitized solar cells.[1][2][3]
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.