주요 문서
932930
Sigma-Aldrich
Tweezer
High Precision, Style 0
동의어(들):
Gripper, Tweezer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩123,018
₩123,018
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩123,018
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
₩123,018
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface. Tips are PEEK/CF30. Ideal for gently holding wafers.
Tip Width: 12 mm. Depth: 2.0 mm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)