주요 문서
932817
Sigma-Aldrich
Tweezer Kit
Reverse Action, Stainless
동의어(들):
Tweezer, Grippers, Tweezers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩645,946
₩645,946
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩645,946
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
₩645,946
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
Tweezer kit: Specially intended for applications where a highly precise self-closing action is required such as in microscopy and assembly applications. Swiss made reverse action tweezers are comfortable for soldering, insertion/extraction, and anti-wicking.
OAL: 125 mm. Width: M: 8 mm. Gap: N:1.5 mm. Tip length: P: 60 mm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)