932450
Rubrene
≥99% (HPLC)
동의어(들):
Naphthacene, Rubrene, 5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene
크기 선택
About This Item
chloroform: soluble
toluene: soluble
추천 제품
Grade
sublimed grade
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
광학 활성
[α]/D
손실
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
mp
330-335 °C (lit.)
solubility
THF: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
299 nm
형광
λex 221-227 nm; λem ≥35000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λex 296-302 nm; λem ≥95000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λex 457-463 nm; λem ≥5000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λex 485-491 nm; λem ≥9000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λex 520-526 nm; λem ≥9000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λem 553 nm±10 nm in THF
오비탈 에너지
HOMO 5.4 eV
LUMO 3.2 eV
λ
in THF
UV 흡수
λ: 299 nm±5 nm Amax
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
InChI key
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터