추천 제품
Grade
sublimed grade
Quality Level
손실
0.5% TGA, > 450 °C (weight loss)
SMILES string
[nH]1[c](c2c3c4c(c5c6c7c([c]([nH][c](c7cc5)=O)=O)ccc6c4cc2)ccc3[c]1=O)=O
InChI
1S/C24H10N2O4/c27-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(30)26-23(15)29)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(28)25-21)19(13)17(9)11/h1-8H,(H,25,27,28)(H,26,29,30)
InChI key
KJOLVZJFMDVPGB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터