주요 문서
901143
Sigma-Aldrich
PDI-DPP-PDI
동의어(들):
Perylene diimide flanked diketopyrrolopyrrole, nPDI2DPP
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩257,303
₩257,303
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩257,303
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C110H118N8O10S2
CAS Number:
Molecular Weight:
1776.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.23
₩257,303
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
Band gap: 1.6 eV
Quality Level
양식
powder
오비탈 에너지
HOMO -5.3 eV 
LUMO -3.7 eV 
SMILES string
O=C1C(C2=C(C3=CC=C(C4=CC(C(N(C(CC)CC)C5=O)=O)=C(C5=CC(N6CCCCCC)=C78)C7=C4C9=CC=C%10C%11=C(C(N(C(CC)CC)C%10=O)=O)C=C6C8=C9%11)S3)N1CCCCCCCC)=C(C%12=CC=C(C%13=CC(C(N(C(CC)CC)C%14=O)=O)=C(C%14=CC(N%15CCCCCC)=C%16%17)C%16=C%13C%18=CC=C%19C%20=C(C(N(C(CC)CC)C%
법적 정보
Sold under Material Transfer Agreement with Gregory Welch group at University of Calgary.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Simply Complex: The Efficient Synthesis of an Intricate Molecular Acceptor for High-Performance Air-Processed and Air-Tested Fullerene-Free Organic Solar Cells.
McAfee SM, et al.
Chemistry of Materials, 29(3), 1309-1314 (2017)
문서
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.