문서
930253
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, box of 50
동의어(들):
TEM grids
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
product name
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, box of 50
material
copper grid
formvar/carbon film
설명
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
포장
box of 50
그리드 크기
300 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.