주요 문서
929557
Sigma-Aldrich
Thiamine-(4-methyl-13C-Thiazol-5-yl-13C3) monophosphate hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩1,522,703
₩1,522,703
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩1,522,703
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C8H19Cl2N4O4PS
Molecular Weight:
421.22
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.13
₩1,522,703
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥98% (CP)
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)