주요 문서
92825
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trinitrophenol
moistened with water, ≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3N3O7
CAS Number:
Molecular Weight:
229.10
Beilstein:
3149687
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
품질
moistened with water
포함
~40% water as stabilizer
mp
119-120 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(ccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)2-1-3(7(11)12)5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
UPOHJPYGIYINKG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)