주요 문서
927090
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph)
≥95%
동의어(들):
(1,5-cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetrakis(4-methoxyphenyl)cyclopenta-2,4-dien-1-one)nickel(0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩267,250
500 MG
₩839,710
₩267,250
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩267,250
500 MG
₩839,710
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H40NiO5
Molecular Weight:
671.45
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.21
₩267,250
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder or chunks
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Engle lab pioneers efficient catalytic methods, leveraging substrate directivity for streamlined organic synthesis and selective product formation.