주요 문서
926191
Sigma-Aldrich
Ru(OAc)2[(R)-dtbm-SEGPHOS®]
Takasago
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩67,802
1 G
₩196,809
5 G
₩475,020
₩67,802
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩67,802
1 G
₩196,809
5 G
₩475,020
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C78H106O12P2Ru
CAS Number:
Molecular Weight:
1398.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
₩67,802
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
powder
애플리케이션
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®] is a ruthenium catalyst for asymmetric hydrogenation of olefins.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
법적 정보
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Daniel J Tindall et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 60(2), 721-725 (2020-09-15)
Sugar alcohols are of great importance for the food industry and are promising building blocks for bio-based polymers. Industrially, they are produced by heterogeneous hydrogenation of sugars with H2 , usually with none to low stereoselectivities. Now, we present a