주요 문서
925292
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-(23,24,25,26,27-13C5) solution
10 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5C22H44O3
Molecular Weight:
421.60
UNSPSC 코드:
12352005
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥95% (CP)
농도
10 μg/mL in ethanol
질량 이동
M+5
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)C[13CH2][13CH2][13C](O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)\C3=C
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,14+1,26+1
InChI key
GMRQFYUYWCNGIN-BAPMHTSSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)