주요 문서
922803
Sigma-Aldrich
[Pt(IPr*)(DMS)Cl2]
동의어(들):
Platinum N,N′-bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium dimethylsulfide dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩155,600
500 MG
₩516,128
₩155,600
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩155,600
500 MG
₩516,128
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C71H62Cl2N2PtS
Molecular Weight:
1241.31
UNSPSC 코드:
12141733
NACRES:
NA.22
₩155,600
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
248-255 °C (decomposition)
애플리케이션
[Pt(IPr*)(DMS)Cl2] is a platinum NHC catalsyst used for olefin hydrosilylation.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Benon P Maliszewski et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(41), 14673-14679 (2020-10-17)
A general, user-friendly synthetic route to [Pt(NHC)(L)Cl2] and [Pt(NHC)(dvtms)] (L = DMS, Py; DMS = dimethyl sulfide, dvtms = divinyltetramethylsiloxane, Py = pyridine) complexes has been developed. The procedure is applicable to a wide range of ligands and enables facile