주요 문서
922765
Sigma-Aldrich
IPr* HCl
동의어(들):
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩155,600
₩155,600
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩155,600
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C69H57N2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
949.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
₩155,600
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES string
[Cl-].[n+]6(c[n](cc6)c7c(cc(cc7C(c%11ccccc%11)c%10ccccc%10)C)C(c9ccccc9)c8ccccc8)c1c(cc(cc1C(c5ccccc5)c4ccccc4)C)C(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI key
SMTNUZDTTFSHEZ-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
IPr*HCl is a bulky, flexible NHC ligand used for organometallic catalysis.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Guillaume Berthon-Gelloz et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(6), 1444-1446 (2010-01-28)
Herein, we wish to describe the efficient three-step synthesis of a novel highly hindered, but flexible, N-heterocyclic carbene and its coordination chemistry to Ag(i) and Rh(i).