Merck
다음으로 건너뛰기
919829
Poly(styrene-(phenyl-13C6))
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
[-CH(13C6H5)CH2-]n
UNSPSC Code:
12162002
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Mass shift:
M+6 (per repeating unit)
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % 13C
form
solid
mass shift
M+6 (per repeating unit)
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
616834604453604445
description
-
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
mass shift
M+6 (per repeating unit)
mass shift
M+8 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
저장 등급
11 - Combustible Solids
무슨 일이 일어나고 있는 걸까?
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)