주요 문서
918997
Sigma-Aldrich
AndrewPhos
≥95%
동의어(들):
14,14-Dimethyl-13-(3-methoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphadispiro[4.1.5.3]pentadecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩444,976
250 MG
₩1,375,630
₩444,976
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩444,976
250 MG
₩1,375,630
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H53O3P
CAS Number:
Molecular Weight:
564.78
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
NACRES:
NA.22
₩444,976
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
작용기
phosphine
저장 온도
−20°C
SMILES string
P3(C4(CC5(OCCO5)CC3(C)C)CCCCC4)c1c(cccc1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC
InChI key
CNDZLFAQJZQSQK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
AndrewPhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Pd-Catalyzed Cross-Coupling Reactions Promoted by Biaryl Phosphorinane Ligands.
Laffoon S D, et al.
ACS Catalysis, 9(12), 11691-11708 (2019)