주요 문서
91716
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-isopropyl-2-oxazoline
≥97.0% (CHN)
동의어(들):
(S)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-isopropyloxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H24NOP
CAS Number:
Molecular Weight:
373.43
Beilstein:
5879302
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (CHN)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −48±3°, c = 1% in chloroform
mp
85-90 °C
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m1/s1
InChI key
OUQSAXROROGQEE-JOCHJYFZSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)