주요 문서
688533
Sigma-Aldrich
(S)-2-[2-[Bis(2-tolyl)phosphino]phenyl]-4-tert-butyl-2-oxazoline
97%
동의어(들):
(S)-2-[2-[Bis(2-tolyl)phosphino]phenyl]-4-tert-butyl-4,5-dihydro-oxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩297,598
500 MG
₩882,441
₩297,598
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩297,598
500 MG
₩882,441
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H30NOP
CAS Number:
Molecular Weight:
415.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩297,598
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D −69.0, c = 1 in chloroform
mp
134-138 °C
작용기
ether
phosphine
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C4=N[C@H](CO4)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H30NOP/c1-19-12-6-9-15-22(19)30(23-16-10-7-13-20(23)2)24-17-11-8-14-21(24)26-28-25(18-29-26)27(3,4)5/h6-17,25H,18H2,1-5H3/t25-/m1/s1
InChI key
PWDWTBOBIGNWSX-RUZDIDTESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Andreas Pfaltz's chiral ligand designs, like semicorrins, pioneered bisoxazolines for widespread catalytic asymmetric synthesis.