주요 문서
917036
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
25G, 0.50″, 50/box
동의어(들):
3d bioprinting consumables, Blunt needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩65,265
₩65,265
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩65,265
About This Item
UNSPSC 코드:
42182011
NACRES:
NB.51
₩65,265
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
설명
Stainless steel dispensing tips, 25 gauge, 0.50″, red, 50/box
애플리케이션
Stainless steel dispensing tips are 25 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)