주요 문서
913537
Sigma-Aldrich
Peptide bioink preparation solution A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352201
양식
liquid
구성
Preparation solution A (20mL)
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Peptide bioink preparation solution A is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide Bioink (prod no. 916110)
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)