주요 문서
279749
Sigma-Aldrich
2-Methylaminomethyl-1,3-dioxolane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩128,702
₩128,702
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩128,702
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
117.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩128,702
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.4404 (lit.)
density
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCC1OCCO1
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6-4-5-7-2-3-8-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI key
ZCCPVTVGEQLONB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Methylaminomethyl-1,3-dioxolane was used in the synthesis of N-[methyl(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-dioxolaneamine (mpoa-H)[1].
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jakub Wojtaszak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(6), 2424-2436 (2013-12-07)
The reaction of MgBu2, ZnEt2 or Ca(O(i)Pr)2 with 2 eq. of three-coordinating N-[methyl(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-oxolaneamine (mpoa-H) or N-[methyl(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)]-N-methyl-N-methyl-1,3-oxolaneamine (tbpoa-H) gave neutral, monomeric [Mg(mpoa)2], [Zn(mpoa)2], [Zn(tbpoa)2], and [Ca(tbpoa)2] as white powders in 58-90% yields. The resulting aminophenolates were characterized in solution by NMR