주요 문서
912492
Sigma-Aldrich
Silica dioxide- sorbent nanofiber
동의어(들):
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩278,922
10 G
₩487,809
₩278,922
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩278,922
10 G
₩487,809
About This Item
Linear Formula:
SiO2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
₩278,922
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
nanofiber
Quality Level
파이버(fiber) 직경
800-1200 nm , structure: amorphous
Length: continuous fibers
표면적
600-900 m2/g
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Silica dioxide- sorbent nanofibers can absorb significantly more water than commercially available silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.