주요 문서
911372
Lithium-7Li bromide
≥99 atom % 7Li, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
7LiBr
Molecular Weight:
86.92
UNSPSC 코드:
41116105
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
≥99 atom % 7Li
분석
99% (CP)
양식
solid
질량 이동
depleted
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)