주요 문서
904198
Sigma-Aldrich
Sodium tauroursodeoxycholate-2,2,4,4-d4 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩591,035
₩591,035
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩591,035
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26D4H40NO6SNa
Molecular Weight:
525.71
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
₩591,035
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
liquid
농도
100 μg/mL in methanol
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H](C1)C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(NCCS(=O)(O[Na])=O)=O)CC2)(C)CC3)C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4
관련 카테고리
포장
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)