양식
nanoparticles
구성
Nitrogen vacancy, ~3 ppm NV centers
농도
1 mg/mL in deionized water
평균 부품 크기
140 nm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.