양식
powder or crystals
mp
191 °C
SMILES string
Brc1cc2c([nH]cc2C(=O)[C@H]3N(CCC3)C(=O)OCc4ccccc4)cc1
InChI
1S/C21H19BrN2O3/c22-15-8-9-18-16(11-15)17(12-23-18)20(25)19-7-4-10-24(19)21(26)27-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,8-9,11-12,19,23H,4,7,10,13H2/t19-/m0/s1
InChI key
CWHKVBJSRGJFFN-IBGZPJMESA-N
애플리케이션
주의사항
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터