분석
98%
mp
87-91 °C (lit.)
작용기
amide
bromo
SMILES string
NC(=O)CBr
InChI
1S/C2H4BrNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
JUIKUQOUMZUFQT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges