주요 문서
901441
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
동의어(들):
P(t-Bu)3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H27P
CAS Number:
Molecular Weight:
202.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352128
NACRES:
NA.22
제품 901441은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
농도
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
density
0.853 g/mL
작용기
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
InChI key
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Valuable ligand for several coupling reactions. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
6.8 °F
Flash Point (°C)
-14 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)