주요 문서
901438
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine solution
1.0 M in THF
동의어(들):
P(t-Bu)3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩387,223
₩387,223
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩387,223
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H27P
CAS Number:
Molecular Weight:
202.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352128
₩387,223
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
농도
1.0 M in THF
density
0.878 g/mL
작용기
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
InChI key
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Valuable ligand for several coupling reactions. This product is offered as the THF solution for more convenient handling.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-0.4 °F
Flash Point (°C)
-18 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)